  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hippursav
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Hippursav
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Hippursav
Katalógus szám: (MOLE24771195-1KG)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Hippursav
UOM:  1 * 1 kg