  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kéztisztító- és szappandadagolók
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Automatikus, érintés nélküli szappan adagoló, jelentősen csökkenti a szennyeződések átvitelét, eredményesen alkalmazható tisztaterekben és ellátó hely...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (ZVGA60810-11)
Gyártó:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Leírás:   This durable zetMatic® dispenser is made from robust plastic. It can be perfectly integrated into every washroom.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (ZVGA60814-02)
Gyártó:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Leírás:   The long life soap dispenser can be filled with all off-the-shelf liquid soaps.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (115-0648)
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Rugged plastic housing make this dispenser easy to use and to refill in showers.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   This dispenser made from steel is available with or without long arm lever.
Katalógus szám: (115-1513)
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Hand cleanser dispenser, MAT® ALU, Alumínium, szürke/fehér, 1000 ml, 94×162×316 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (141-0283)
Gyártó:  WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Leírás:   This sanitiser dispenser is suitable for use in cleanrooms.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SCA
Leírás:   These dispensers with their modern design are suitable for a high image washroom interior.
1 - 8  of 24
  1  2  3  Következő 