  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Metilvörös
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"13"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Metilvörös
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Metilvörös ACS
Katalógus szám: (38698.AP)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Metilvörös 0,1% (w/v) in ethanol
UOM:  1 * 500 ml
Katalógus szám: (HACH2193432)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Metilvörös 1% in aqueous solution
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in ethanol.
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Metilvörös ACS
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Metilvörös, tiszta indicator
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Metilvörös
1 - 8  of 13
  1  2  Következő 