  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tiazinvörös
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (27419.123)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Tiazinvörös, TECHNICAL
UOM:  1 * 10 g