  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Fluorostyrene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Fluorostyrene ≥97% stabilised
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Fluorostyrene ≥97% stabilised
Katalógus szám: (MOLEM89769933)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Fluorostyrene
UOM:  1 * 5 g