  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Methylstyrene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (L08072.06)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
UOM:  1 * 5 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Methylstyrene