  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Fluorostyrene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Katalógus szám: (MOLE24155756-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Fluorostyrene
UOM:  1 * 5 g