  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Methylstyrene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Methylstyrene ≥98% stabilised
Katalógus szám: (ACRO449020050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-Methylstyrene ≥97% stabilised
UOM:  1 * 5 ml