  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Fluorostyrene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Fluorostyrene ≥98% stabilised
Katalógus szám: (MOLE25473627-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2-Fluorostyrene
UOM:  1 * 5 g