  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Chlorostyrene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Chlorostyrene ≥99% stabilised
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Chlorostyrene stabilised
Katalógus szám: (MOLEM80739849)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Chlorostyrene
UOM:  1 * 25 g