  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Chlorostyrene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Chlorostyrene ≥98% stabilised
Katalógus szám: (MOLE71766130-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Chlorostyrene
UOM:  1 * 5 g