  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Chlorostyrene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (B21551.14)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
UOM:  1 * 25 g
Katalógus szám: (MOLE64920222-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2-Chlorostyrene
UOM:  1 * 5 g
Kérjen árat!
Ennek a termék elérhetősége korlátozott így kizárólag a megfelelő jóváhagyással rendelkező partnerek által rendelhető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a VWR szabályozási részlegével a email címen.