  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2,5-Dimethylstyrene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Katalógus szám: (ACRO450820050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2,5-Dimethylstyrene
UOM:  1 * 5 g