  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1,3-Diaminocyclohexane
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO370240100)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1,3-Diaminocyclohexane
UOM:  1 * 10 ml