  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
EDTA trisodium salt hydrate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO147865000)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   EDTA trisodium salt hydrate
UOM:  1 * 500 g