  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
EDTA trisodium salt monohydrate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Water soluble. Clear colourless to light yellow solution at 32 g plus 100 ml of 1 M sodium hydroxide.
UOM:  1 * 500 g