  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
EDTA trisodium salt
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   EDTA trisodium salt concentrate for dilution to 0.1 mol in aqueous solution, ConvoL NORMADOSE
UOM:  1 * 170 ml
Megszűnt