  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
EDTA vas(III) mononátriumsó
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (280233V)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   EDTA vas(III) mononátriumsó
UOM:  1 * 250 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   EDTA vas(III) mononátriumsó