  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kongóvörös
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Katalógus szám: (31727.295)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kongóvörös 1% in aqueous solution
UOM:  1 * 1 l
Katalógus szám: (34140.184)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kongóvörös TECHNICAL
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Kongóvörös indicator
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Kongóvörös
Katalógus szám: (720-1192)
Gyártó:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Leírás:   Kongóvörös
UOM:  1 * 5 g
Katalógus szám: (MOLE24120761-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Kongóvörös
UOM:  1 * 100 g
1 - 6  of 6