  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kolhicin
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kolhicin ≥98%
Katalógus szám: (22965.070)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kolhicin, GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 500 mg
Megszűnt
Gyártó:  Cayman Chemical
Leírás:   Kolhicin
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Kolhicin, száraz ≥95%
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Kolhicin
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Kolhicin ≥98%
Katalógus szám: (234115-5)
Gyártó:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Leírás:   Kolhicin
UOM:  1 * 5 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Kolhicin ≥97%
1 - 8  of 10
  1  2  Következő