  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Styrene-[D₈]
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Styrene-[D₈] (98% D) stabilised
UOM:  1 * 1 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Styrene-[D₈] stabilised