  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-cholesten-3-on"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Cholesten-3-one
Katalógus szám: (MOLE18488191-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Cholesten-3-one
UOM:  1 * 25 g