  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "koleszterin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Koleszterin, ultrapure
Katalógus szám: (22749.233)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Koleszterin GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 250 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Koleszterin
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Koleszterin
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Cholesterol monohydrate is practically insoluble in water (less then 0,5 mg/100 ml of water); slightly soluble in alcohol (1,29% w/w at 20 °C), more s...
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Cholesterol is the principal sterol of the higher animals, found in all body tissues. It is the main constituent of gallstones and all biological memb...
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Koleszterin
1 - 8  of 10
  1  2  Következő