  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "2-hydroxy-2-methylpropansaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Hydroxyisobutyric acid, (max. 2% H₂O)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-Hydroxyisobutyric acid