  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "2-chlor-3-pyridinboronsaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (L20303.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Chloro-3-pyridineboronic acid
UOM:  1 * 1 g
Katalógus szám: (ACRO430640050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-Chloro-3-pyridineboronic acid
UOM:  1 * 5 g