  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "dl-fenilalanin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   DL-α-Fenilalanin
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   DL-α-Fenilalanin
Katalógus szám: (MOLEM31697582)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   DL-α-Fenilalanin
UOM:  1 * 100 g