  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "2-5-diaminopyridin-2-hcl"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,5-Diaminopyridine dihydrochloride
Katalógus szám: (MOLE25440537-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2,5-Diaminopyridine dihydrochloride
UOM:  1 * 25 g