  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "2-diphenylmethyl-pyridin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO387940050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-(Diphenylmethyl)pyridine
UOM:  1 * 5 g