  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-amino-4-cyan-2-nitrobenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Katalógus szám: (MOLEM60981240)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Amino-3-nitrobenzonitrile
UOM:  1 * 5 g