  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-amino-2-cyan-4-6-dichlorbenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-AMINO-3,5-DICHLOROBENZONITRILE, 97% 1 * 1 g