  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-amino-2-cyan-3-methylbenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (MOLE43603587-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2-Amino-6-methylbenzonitrile
UOM:  1 * 5 g