  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
L-Alanin
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Non animal origin. White crystalline powder.
Katalógus szám: (A3690.0100)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   L-Alanin
UOM:  1 * 100 g
Katalógus szám: (A1688.0100)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   L-Alanin
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   L-Alanin
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   L-Alanin Cell Culture Reagent
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   L-Alanin
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   L-Alanin
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   L-Alanin
1 - 8  of 13
  1  2  Következő