  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "l-fenilalanin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   L-α-fenilalanin
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   L-α-fenilalanin
Katalógus szám: (A3442.0100)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   L-α-fenilalanin
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   L-α-fenilalanin Cell Culture Reagent
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   L-α-fenilalanin
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in water, hydrochloric acid (50 mg/ml - clear, colourless solution), aqueous (20 mg/ml - clear, colourless solution; powder may need to be gro...
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   L-α-fenilalanin
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   L-α-fenilalanin
1 - 8  of 11
  1  2  Következő