  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "r-2-aminopropansaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   D-Alanine
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   D-Alanine
Katalógus szám: (MOLEM20667745)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   D-Alanine
UOM:  1 * 25 g