  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Maleimide
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Maleimide ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Maleimide ≥98%
Katalógus szám: (MOLE64677156-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Maleimide
UOM:  1 * 25 g
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply