  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
N-Phenylmaleimide
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N-Phenylmaleimide ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   N-Phenylmaleimide
Katalógus szám: (MOLE29392063-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   N-Phenylmaleimide
UOM:  1 * 100 g