  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
N-Etilmaleimid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N-Etilmaleimid
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N-Etilmaleimid
Katalógus szám: (A2251.0025)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   N-Etilmaleimid
UOM:  1 * 25 g
Katalógus szám: (PIER23030)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   N-Etilmaleimid
UOM:  1 * 25 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   N-Etilmaleimid
1 - 5  of 5