  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "methyl-chloroformate"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO430841000)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Methyl chloroformate
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Methyl chloroformate