  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "chlormethansaeure-2-methylpropyl-ester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Isobutyl chloroformate
Katalógus szám: (ACRO430811000)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Isobutyl chloroformate
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Isobutyl chloroformate