  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1-Chloroethyl chloroformate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1-Chloroethyl chloroformate ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1-Chloroethyl chloroformate ≥97%
Katalógus szám: (MOLEM83728178)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1-Chloroethyl chloroformate
UOM:  1 * 25 g