  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
tert-Butyl chloroacetate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   tert-Butyl chloroacetate ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   tert-Butyl chloroacetate ≥97%
Katalógus szám: (MOLEM33246727)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   tert-Butyl chloroacetate
UOM:  1 * 100 g