  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Butyltrichlorosilane
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Butyltrichlorosilane ≥97%
Katalógus szám: (ACRO435600250)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Butyltrichlorosilane ≥99%
UOM:  1 * 25 ml