  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
n-Butyllithium
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (L14775.AE)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Packaged in resealable septum cap bottle
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
Katalógus szám: (41248.JR)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   n-Butyllithium 2.2 M in hexane
UOM:  1 * 0,2 mol
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   n-Butyllithium 20% (w/w) 2.5 M in cyclohexane/hexane (mixture of isomers), AcroSeal®
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   n-Butyllithium 2.7 M in toluene, AcroSeal®
Gyártó:  Molekula
Leírás:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
1 - 8  of 8