  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
tert-Butyl bromoacetate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   tert-Butyl bromoacetate ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   tert-Butyl bromoacetate
Katalógus szám: (MOLE33912880-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   tert-Butyl bromoacetate
UOM:  1 * 100 g