  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Benzoxazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Benzoxazole
Katalógus szám: (MOLE21061250-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Benzoxazole
UOM:  1 * 100 g