  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Benzofuran
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Benzofuran
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Benzofuran ≥99.5%
Katalógus szám: (MOLE25856453-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Benzofuran
UOM:  1 * 25 g