  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Cottonseed oil
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   Cottonseed oil NF
Katalógus szám: (ICNA0290141901)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Cottonseed oil
UOM:  1 * 0,45 kg
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Cottonseed oil, tiszta
Katalógus szám: (USPH1150207)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Cottonseed oil
UOM:  1 * 1 g
1 - 4  of 4