  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ammonium cerium(IV) sulphate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ammonium cerium(IV) sulphate 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM® titrimetriás oldat
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Ammonium cerium (IV) sulphate 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
UOM:  1 * 1 l