  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
7-Nitro-1H-indazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   7-Nitro-1H-indazole ≥98%
Gyártó:  Cayman Chemical
Leírás:   7-Nitro-1H-indazole
Katalógus szám: (00240.)
Gyártó:  Biotium
Leírás:   7-Nitro-1H-indazole
UOM:  1 * 50 mg