  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Indole-7-carbaldehyd
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Katalógus szám: (MOLE84400316-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Indole-7-carbaldehyd
UOM:  1 * 1 g